Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Handheld Automated Cell Counter Kit
The Scepter™ 3.0 Cell Counter delivers rapid cell counts storing up to 999 counts which can be transferred to Excel.
Marke: Merck PHCC360KIT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
- Ersetzt den Scepter™ 2.0 und ist nicht mit 2.0-Sensoren kompatibel
- Bietet eine schnelle und bequeme Methode zum Zählen von Zellen und Partikeln
- Kompatibel mit den 40- und 60 μm Sensoren.
- Verwendet das Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten, handgeführten Format, das weniger als 30 Sekunden dauert
- Bereiten Sie eine Verdünnung der Zellkultur vor und verwenden Sie den Scepter™ Zellzähler um eine Probe dieser Verdünnung in abzusaugen
- Zeigt:
- Zellkonzentration
- Durchschnittliche Zellgröße
- Durchschnittliches Zellvolumen
- Histogramm der Größe oder Volumenverteilung
Spezifikation
60 μm Scepter 3.0-Zellzähler- und Sensorenkit | |
8 bis 25 μm | |
Zellzählung | |
Zepter 3.0 Zellzähler, Testbead Vial, Scepter 3.0 Ladestation und Packung mit Scepter 3.0 Sensoren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Scepter™ 3.0 Handheld Automated Cell Counter Kit > 60 μm Zellzählersensoren
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur