Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenköpfe mit langer Welle
Click to view available options
Schlauchgröße:
L/S™ 24
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
- Die Standardköpfe sind präzise geformt und passen so für eine einzelne Schlauchgröße
- Der Pumpenkopf ist kompakt und einfach in der Konstruktion
- Schlauchein- und ausgang befinden sich auf der gleichen Seite, was ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot ist
- Die Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
- Geeignet für die Verwendung mit L/S™ Schläuchen der Größen 16 oder 24
- Passend für eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung von Masterflex Pumpen zu gewährleisten
- Zum Einsatz mit Masterflex L/S™ Pumpenantrieben, die einen langwelligen Pumpenkopf benötigen
- Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standardwellenantrieben kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1:1 Übersetzungsverhältnis |
| Flussrate | 2,8 bis 1700 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern |
| Zur Verwendung mit | L/S™ Pumpenantriebe, die einen Pumpenkopf mit langer Welle benötigen |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Rollen | 3 |
| Verschlussart | Befestigt |
| Schlauchgröße | L/S™ 24 |
| Typ | Langwelle |
| Mehr anzeigen |