Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Trägt zum Schutz der Proben vor Erwärmung bei. BrandTech™ PCR-Mini-Kühlgeräte halten die Temperatur von 4 °C für ungefähr 3 Stunden aufrecht und wechseln die Farbe von violett nach rosa, wenn die Temperatur 7 °C erreicht. Geeignet für 0.2-ml-Röhrchen, -Streifen und -Platten. Transparenter Deckel im Lieferumfang enthalten.
Marke:  BRAND™ 781260
129.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10260563
  • 170.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Trägt zum Schutz der Proben vor Erwärmung bei.
  • Das Isoliergel hält die Temperatur etwa 3 Stunden lang auf 4°C und wechselt seine Farbe von violett auf rosa, wenn die Temperatur 7°C erreicht.
  • Geeignet für 0.2-ml-Röhrchen, -Streifen und -Platten.
  • Transparenter Deckel im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
140 x 98 x 45 mm
Polypropylen
Rosa
Transparenter Deckel
Mini-Kühlgerät
Name des Produkts
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel > Minikühler PCR-Gestell; rosa