Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 40 μm Sensors
The Scepter™ 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone enabling discrimination by cell size and volume- down to sub-micron and sub-pL resolution. Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter™ sensor accurately provides cell population statistics.
Marke:  Merck PHCC340250
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17121731
  • 1270.00 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur für Forschungszwecke
  • Bietet eine schnelle und bequeme Methode zum Zählen von Zellen und Partikeln
  • Kompatibel mit den 40- und 60 μm Sensoren
  • Verwendet das Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten, handgeführten Format, das eine schnelle Zellzählung in weniger als 30 Sekunden ermöglicht
  • Bereiten Sie eine Verdünnung der Zellkultur vor und verwenden Sie den Zellzähler um eine Probe dieser Verdünnung in den Sensor abzusaugen.
  • Zeigt:
    • Zellkonzentration
    • Durchschnittliche Zellgröße
    • Durchschnittliches Zellvolumen
    • Histogramm der Größe oder Volumenverteilung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Scepter™ 3.0 Zellzählersensoren
50.000 bis 1.500.000 Partikel/ml
250/Packung
5 bis 15 μm
4 bis 18 μm
Zellzählung
Name des Produkts
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 40 μm Sensors > Menge 250