Learn More
Thermo Scientific™ SC100 Einhängethermostate
Der SC100 ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28 bis +100 °C aufrecht erhalten.
1276.35 € - 1364.21 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, CSA, UL, RoHS |
---|---|
Flussrate | 17 l/min |
Heizleistung | 2 kW/1,2 kW |
Max. Druck | 300 mbar/4,35 psi |
Sicherheitsglas | 1/NFL |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16257411
|
Thermo Scientific™
1520001 |
SC100 | 230 V | 50Hz |
1276.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10609325
|
Thermo Scientific™
1520011 |
SC100 mit Klemm | 230 V | 50 Hz |
1364.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ SC100 ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28 °C bis +100 °C aufrechterhalten. Zu den Merkmalen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend einfach regeln können.
Anwenderfreundliche und energiesparende Konstruktion mit hoher Pump- und Heizleistung für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.- Höchsttemperatur: 100 °C
- Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
- 5 programmierbare Sollwerttemperaturen
- RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
- Zwei Pumpengeschwindigkeiten zur Erhöhung des Durchflusses bzw. der Agitation des Bads
- Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C – °F – °K auswählbar
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
Enthält:8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Klemme (nur -0016, -0018 und -0011), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
Spezifikation
CE, CSA, UL, RoHS | |
2 kW/1,2 kW | |
1/NFL | |
19,9 x 13,8 x 33,6 cm (7,8 x 5,4 x 13,2 in.) | |
19.9cm | |
13.8cm | |
33.6cm | |
7.3kg |
17 l/min | |
300 mbar/4,35 psi | |
0,02°C | |
7,8 in. | |
5,4 in. | |
In 13.2 . | |
£ 3,3 |