Learn More
Thermo Scientific™ SC100 Einhängethermostate
Der SC100 ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28 bis +100 °C aufrecht erhalten.
Brand: Thermo Scientific™ 1520011
1175.40 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Der Thermo Scientific™ SC100 ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28 °C bis +100 °C aufrechterhalten. Zu den Merkmalen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend einfach regeln können.
Anwenderfreundliches und energiesparendes Design mit hoher Pump- und Heizleistung für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.- Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
- 5 programmierbare Sollwerttemperaturen
- RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
- Zwei Pumpengeschwindigkeiten zur Erhöhung des Durchflusses bzw. der Badumwälzung
- Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K auswählbar
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
Enthält: 8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Klemme (nur –0016, -0018, –0011), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
Specifications
Mit Kloben; 230V/50Hz | |
17 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
SC100 mit Klemm | |
100 °C | |
19,9 x 13,8 x 33,6 cm (7,8 x 5,4 x 13,2 in.) | |
19.9cm | |
13.8cm | |
33.6cm | |
7.3kg | |
230 V |
CE, CSA, UL, RoHS | |
-28°C bis +100°C | |
300 mbar/4,35 psi | |
1/NFL | |
0,02°C | |
7,8 in. | |
5,4 in. | |
In 13.2 . | |
£ 3,3 | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |