Learn More
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren für organische Chemie und Arzneimittelforschung
Mit diesem SPD210-Vakuumkonzentrator und Kits mit großer Kapazität, der alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer enthält, können Sie HPLC-Fraktionierungs- und Umkehrphasen-SPE-Elutionsmittelanwendungen durchführen.
9467.10 € - 29245.50 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15906181
|
Thermo Scientific™
SPD210-230 |
SpeedVac SPD210-Vakuumkonzentrator | 230 V / 50 Hz | Hochleistungsfähiges Acryl |
9467.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15916181
|
Thermo Scientific™
SPD210P1-230 |
Speedvac SPD210 P1 Vakuumkonzentratorkit | 230 V / 50 Hz | SPD210P1 230 Kit |
28542.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926181
|
Thermo Scientific™
SPD210P2-230 |
Speedvac SPD210 P2 Vakuumkonzentratorkit | 230 V / 50 Hz | SPD210P2 230 Kit |
29245.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Optimieren Sie die Verdampfung mit Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™-Konzentratoren mit hoher Kapazität. Diese Konzentratoren sind mit drei Heizstufen ideal für wässrige und organische Lösungsmittel geeignet. Führen Sie Anwendungen wie HPLC-Fraktionierung und Festphasenextraktion mit Gradienteneluierung mit Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1SpeedVac™ Kits durch, die einfach zu bedienen sind und alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer enthalten.
Merkmale:
- Viele Rotormodelle zur Auswahl, daher für viele Röhrchengrößen und Gefäßtypen geeignet
- Die intuitive digitale Programmanzeige verfügt über drei voreingestellte Programme, die geändert und gespeichert werden können, um Wärme, Laufzeit und Temperatur einzustellen.
- Akustischer Alarm, der den Benutzer darauf aufmerksam macht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist
- PTFE-beschichtete Kammer für lange Lebensdauer auch bei aggressiven Lösungsmitteln
- Das automatische Belüftungsventil stellt zu Beginn des Zyklus automatisch ein Vakuum her und belüftet die Kammer am Ende des Zyklus bis zum normalen Luftdruck
SPD210P1 Kitbeinhaltet:
- SpeedVac™ SPD210 Konzentrator mit hoher Kapazität
- -104 Kühlfalle
- Vakuumpumpe
- 200 × 1.5 ml-Rotor
- Digitales Vakuummeter
- Universal-Schlauchsatz
- Chemische Falle
- Einweg-Kartusche
- Kondensationskolben aus Glas
- CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische:
- Acetonitril
- Methanol
- Ethanol
- Wasser
Typische Anwendungen:
- HPLC-Fraktionierung mit Wasser/0.1 %-iger Trifluoressigsäure
- Festphasenextraktion