Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren mit hoher Kapazität für kombinatorische Chemieanwendungen
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
11155.50 € - 36481.50 €
Spezifikation
Zertifizierungen | UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung |
---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15956171
|
Thermo Scientific™
SPD130DLX-230 |
SpeedVac SPD130DLX Vakuumkonzentrator | 230 V / 50 Hz |
11155.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15966171
|
Thermo Scientific™
SPD130P1-230 |
SpeedVac SPD130DLX integriertes Systemkit | 230 V / 50 Hz |
36481.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
SPD130DLX ist ein Vakuumkonzentrator mit großer Kapazität, der mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln verwendet wird und eine Beständigkeit gegen TFA, DSMO und andere aggressive Lösungsmittel aufweist, die in kombinatorischen Chemieanwendungen verwendet werden. Sie können diese einfach in Kits bestellen.
SPD130DLX Funktionen:
- PTFE-beschichtete tiefe Kammer aus Aluminium
- Sicherheitsverriegelung
- Deckelstütze
- Die Glasabdeckung mit Strahlungselementen verkürzt durch die zusätzliche, mit Infrarotstrahlung erzeugte Wärme die Probentrocknungszeit (SPD130DLX)
- PTFE-beschichtete Leitungen und Schläuche
- Verteiler mit zwei Ventilen und eingebautem automatischem Belüftungsventil
- Anzeige für Zeit und Temperatur mit Folientastatur
- Drei voreingestellte Programme nach Anwendung und drei benutzerdefinierte Programme verfügbar
- Trocknungszeiten sind in 5-Grad-Schritten zwischen 35 °C und 80 °C einstellbar
- Zeiteinstellung wahlweise manuell oder automatisch
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
- Aceton
- Chloroform
- Ethylacetat
- Hexan
- Methylenchlorid
SPD 130DLX P1 beinhaltet:
- SpeedVac Konzentrator
- -105 °C, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
- Ölfreie OFP400 ETFE/PFA Pumpe mit 4 Pumpenköpfen
- 64 × 1.5 ml-Rotor (RH64-11)
- Digitales Vakuummeter
- Kit mit chemischer Falle zur Verwendung mit Einwegkartuschen
- Schlauch- und Anschlusskit einschließlich 4” durchsichtiger, dickwandiger Vakuumschläuche
- Kondensationskolben aus Glas
- CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Spezifikation
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung |