Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren mit hoher Kapazität für kombinatorische Chemieanwendungen
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
Marke: Thermo Scientific™
9107.92 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
SPD130DLX ist ein Vakuumkonzentrator mit großer Kapazität, der mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln verwendet wird und eine Beständigkeit gegen TFA, DSMO und andere aggressive Lösungsmittel aufweist, die in kombinatorischen Chemieanwendungen verwendet werden. Sie können diese einfach in Kits bestellen.
SPD130DLX Funktionen:
- PTFE-beschichtete tiefe Kammer aus Aluminium
- Sicherheitsverriegelung
- Deckelstütze
- Die Glasabdeckung mit Strahlungselementen verkürzt durch die zusätzliche, mit Infrarotstrahlung erzeugte Wärme die Probentrocknungszeit (SPD130DLX)
- PTFE-beschichtete Leitungen und Schläuche
- Verteiler mit zwei Ventilen und eingebautem automatischem Belüftungsventil
- Anzeige für Zeit und Temperatur mit Folientastatur
- Drei voreingestellte Programme nach Anwendung und drei benutzerdefinierte Programme verfügbar
- Trocknungszeiten sind in 5-Grad-Schritten zwischen 35 °C und 80 °C einstellbar
- Zeiteinstellung wahlweise manuell oder automatisch
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
- Aceton
- Chloroform
- Ethylacetat
- Hexan
- Methylenchlorid
SPD 130DLX P1 beinhaltet:
- SpeedVac Konzentrator
- -105 °C, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
- Ölfreie OFP400 ETFE/PFA Pumpe mit 4 Pumpenköpfen
- 64 × 1.5 ml-Rotor (RH64-11)
- Digitales Vakuummeter
- Kit mit chemischer Falle zur Verwendung mit Einwegkartuschen
- Schlauch- und Anschlusskit einschließlich 4” durchsichtiger, dickwandiger Vakuumschläuche
- Kondensationskolben aus Glas
- CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Spezifikation
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung | |
RC mit hoher Kapazität | |
SpeedVac SPD130DLX Vakuumkonzentrator |
SpeedVac Konzentrator | |
PTFE-beschichtetes Aluminium | |
230 V / 50 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen