Learn More
Sartorius Stedim Spritzenfilterhalter aus Edelstahl
16214 wird für die Filtration von Volumina bis ca. 100 ml empfohlen. Dieser Halter aus Edelstahl ist hitzebeständig und die chemische Verträglichkeit hängt nur vom eingesetzten Filtertyp ab.
382.00 € - 970.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Max. Druck | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Max. Druck | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10424451
|
Sartorius
16214 |
Spritzenfilterhalter | PTFE-beschichteter Edelstahl | 7 bar | 3 cm2 |
382.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10019450
|
Sartorius
16254 |
Inline-Filterhalter | Edelstahl | 20 bar | 13 cm2 |
970.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Der Spritzenfilterhalter wird für die Filtration von Volumina bis ca. 100 ml empfohlen.
- Der Inline-Filterhalter wurde für die Inline-Filtration mit einem Druck von bis zu 20 bar mit einem 47-mm-Filter entwickelt.