Learn More
Sartorius Stedim Spritzenfilterhalter aus Edelstahl
16214 wird für die Filtration von Volumina bis ca. 100 ml empfohlen. Dieser Halter aus Edelstahl ist hitzebeständig und die chemische Verträglichkeit hängt nur vom eingesetzten Filtertyp ab.
Marke:  Sartorius 16214
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10424451
  • 382.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Auslaufsicher ohne Dichtring: Der obere Teil des Halters kann mit dem beiliegenden Spannwerkzeug leicht am unteren Teil befestigt werden. Filterhalter im oberen und unteren Teil ermöglichen die Filtration in beide Richtungen.
Spezifikation
Spezifikation
Weiblicher Luer Lock (Zufuhr), männlicher Luer-Slip-Anschluss (Auslass)
PTFE-beschichteter Edelstahl
7 bar
25 mm
Spritzenfilterhalter
3 cm2
<0,1 ml