Learn More
Sartorius Druckerpapier, Etiketten und Tinte für YDP-Drucker
Druckerpapier, Etiketten und Tinte für die Verwendung mit YDP30- und YDP40-Labordruckern. Für schnelle und klare Ausdrucke. Auswahl zwischen normalen und selbstklebenden Papierrollen mit Farbbändern für den Thermotransferdruck oder normalen Papierrollen für den Thermodirektdruck.
Marke:  Sartorius 69Y03287
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15296949
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Druckerpapier, Etiketten und Tinte für die Verwendung mit YDP30- und YDP40-Labordruckern. Für schnelle und klare Ausdrucke. Auswahl zwischen normalen und selbstklebenden Papierrollen mit Farbbändern für den Thermotransferdruck oder normalen Papierrollen für den Thermodirektdruck.
Für die Verwendung mit Labordruckern vom Typ DP30 und YDP40
  • YDP30 Premium-Drucker drucken sowohl mit Thermodirekt- als auch mit Thermotransferdruckverfahren
  • YDP40 Standarddrucker verwenden nur direkten Thermodruck
Spezielle Papiere und Farbbänder
  • Der Thermodirektdruck ist ideal für weniger schwierige Anforderungen (nur Papierrollen)
  • Der Thermotransferdruck erzeugt lichtechte Ausdrucke für den Einsatz in regulierten Bereichen
    • Die Option beinhaltet sowohl Papier als auch Farbband
    • Wählen Sie zwischen standardmäßigen oder selbstklebenden Papierrollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Paper
Weiß
24 m
280 m
Standard-Druckerpapier
Yes
78,7 ft.
918,6 ft.
Standard-Labordrucker YDP40 oder Premium-Labordrucker YDP40
5 Packungen
Name des Produkts
Sartorius Druckerpapier, Etiketten und Tinte für YDP-Drucker > Produkttyp: Standarddruckerpapier; Zur Verwendung mit: Standard-Labordrucker YDP40 oder Premium-Labordrucker YDP40