Learn More
Sartorius MA160 Feuchtemessgerät
Führen Sie schnelle und präzise Analysen für eine Vielzahl von Produktproben mit maximaler Flexibilität durch. Der MA160 Feuchtigkeitsanalysator verwendet die thermogravimetrische Methode, um den Feuchtigkeitsgehalt flüssiger, pastöser und fester Substanzen bequem, zuverlässig und in kürzester Zeit zu bestimmen.
Marke: Sartorius MA160-1
4476.88 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie schnelle und präzise Analysen für eine Vielzahl von Produktproben mit maximaler Flexibilität durch.Der Sartorius MA160 Feuchtigkeitsanalysator verwendet die thermogravimetrische Methode, um den Feuchtigkeitsgehalt flüssiger, pastöser und fester Substanzen bequem, zuverlässig und in kürzester Zeit zu bestimmen.
- Liefert schnelle, wiederholbare Ergebnisse und unterstützt die Entwicklung neuer Methoden in drei unkomplizierten und intuitiven Schritten
- Verwaltet auch die erstellten Methoden professionell und sicher und ermöglicht deren Übertragung auf andere Geräte
- Ideal für die Feuchtigkeitsanalyse einer Vielzahl von Proben unter verschiedenen Bedingungen
- Die vollautomatische Endpunktbestimmung macht die mühsame Erfassung von Abbruchkriterien überflüssig
- Der Feuchtigkeitsanalysator überwacht den Trocknungsprozess und stoppt die Messung, sobald das Probengewicht konstant ist.
- Die Assistent-Software unterstützt den Benutzer bei der Entwicklung neuer Methoden für die Analyse verschiedener Proben; bis zu 100 Methoden können gespeichert werden
- Zwei leistungsstarke AURI-Heizelemente mit 600 Watt Leistung sorgen für eine schnelle Probenerwärmung
- Die Heizelemente sind schnell, robust und langlebig; im Vergleich zu Glasheizlampen sind sie besonders schmutzabweisend und vibrationsfest
- Die Funktionsfähigkeit des Geräts kann jederzeit mit der Leistungstestfunktion überprüft werden; garantiert zuverlässige Ergebnisse im Routinebetrieb
- Die Speicherkapazität erlaubt es dem Benutzer, bis zu 100 verschiedene Methoden zu speichern und in einer Methodenbibliothek zu verwalten
- Der Methodenassistent löst das zeitraubende Problem der Bestimmung und Auswertung der richtigen Parameter; ermöglicht die schnelle Entwicklung neuer Methoden
- Die Statusanzeige zeigt den aktuellen Messstatus während der Messung an: Läuft/START, Prozess beendet/STOP, Analysator AUS oder Fehler
- Intuitive Benutzeroberfläche, einschließlich Touchscreen und leicht verständliches Menü
- Das BetterClean Design ermöglicht es dem Anwender, die Geräteteile einfach und gründlich zu reinigen
- Heizmodul und Probenkammerplatte sind abnehmbar und spülmaschinenfest
- Abnehmbare Haube mit weitem Öffnungswinkel, SoftClose-Mechanismus
- Sprachauswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Polnisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch
- Datenübertragung: SD-Karte, Import- und Exportfunktion für Methoden
- LED-beleuchtete Probenkammer, Sichtfenster mit Gitter über der Haube
- Abschaltparameter (optional): Vollautomatisch, halbautomatisch mg, halbautomatisch %, Timer-Einstellungen, manuell
- Integrierter Windschutz
- Ausdruck über den optionalen internen Drucker YDP30; alternativ kann der Drucker YDP20-OCE mit einem Adapter (YCC03-D09) verwendet werden
- Externe Kalibrierung mit optionalem Kalibriergewicht
- Datenschnittstelle: Mini-USB
- Direkte Datenübertragung an Microsoft™ Windows™-Programme ohne zusätzliche Software
- Anwendungen: Feuchtigkeitsanalyse von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika, Chemikalien, Papiermaterialien und Umweltschutzprodukten
Spezifikation
Speicherung der letzten 999 Messwerte | |
Initiales Probengewicht ca.>1 g± | |
115 V/230 V, 50/60 Hz | |
LCD-Anzeige | |
5 bis 15 g | |
Feuchtemessgerät | |
Class I |
MA 160 | |
40 x 21,5 x 21 cm | |
1 mg, 0,01 % | |
200 g | |
40 °C bis 200 °C | |
100/130 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
80Stunden
19Minuten
24Sekunden
44Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%