Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Reagenz
Verwenden Sie eine Formulierung eines Katalysator-Silylierungsreagenz zur Derivatisierung von Hydroxylen mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Reagenz.
Marke: Thermo Scientific™ TS-49016
Beschreibung
Verwenden Sie eine Formulierung eines Katalysator-Silylierungsreagenz zur Derivatisierung von Hydroxylen mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Reagenz. Diese aus TMSI/BSA/TMCS (3:3:2) bestehende Formulierung eines Katalysator-Silylierungsreagenz reagiert mit Hydroxylen und bildet dabei in kurzer Zeit bei 60 bis 80 °C TMS-Ether. Bei hochgehinderten Hydroxylgruppen kann dies mehrere Stunden dauern.
- Wandelt alle Klassen von Hydroxylgruppen in TMS-Ether um.
- Unter normalen Bedingungen ist die Reaktion bei 60 bis 80 °C nach kurzer Zeit abgeschlossen, obgleich für stark gehinderte Hydroxyle mehrere Stunden erforderlich sein können.
Spezifikation
GC | |
25 bis 45, 25 bis 45, 20 bis 25 % | |
10x 1 ml-Ampullen |
Giftig | |
Raumtemperatur | |
Trimethylsilyl-N-Trimethylsilylacetamidat, 1-(Trimethylsilyl)-1H-Imidazol, Chlorotrimethylsilan |
Sicherheit und Handhabung
- Tri-Sil TBT, 10 x 1 mL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylchlorosilane, N-(trimethylsilyl)imidazole
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%