Learn More
Sartorius Unsterile Membranfilter aus Cellulosenitrat und -acetat mit hydrophobem Rand
ohne Angabe
129.00 € - 276.58 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Hydrophobizität | Hydrophob |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10232321
|
Sartorius
13101--50------N |
50 mm | Cellulosenitrat | 8 μm |
276.58 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10002301
|
Sartorius
13106--50------N |
50 mm | Cellulosenitrat | 0,5 μm |
206.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10717432
|
Sartorius
13101--47------N |
47 mm | Cellulosenitrat | 8 μm |
209.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11770626
|
Sartorius
13506--47------N |
47 mm | Celluloseacetat | 0,5 μm |
215.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10113941
|
Sartorius
13106--25------N |
25 mm | Cellulosenitrat | 0,5 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11780616
|
Sartorius
13107--25------N |
25 mm | Cellulosenitrat | 0,2 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11730626
|
Sartorius
13107--50------N |
50 mm | Cellulosenitrat | 0,2 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11700636
|
Sartorius
13507--47------N |
47 mm | Celluloseacetat | 0,2 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Membranen mit hydrophobem Rand werden hauptsächlich zur Koloniezählung und zur Sterilitätsprüfung von Lösungen eingesetzt, die Substanzen mit antibiotischen Eigenschaften enthalten. Der hydrophobe Rand verhindert das Eindringen von wachstumshemmenden Substanzen in die Membranklemmzone, von wo aus sie nicht ausgespült werden können und die Substanz das mikrobielle Wachstum während der Inkubation hemmen könnte.
Die Membranen sind in drei verschiedenen Materialausführungen erhältlich:
- Cellulosenitrat (Celluloseester), ein Material, das eine wirksame Retention mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum gewährleistet
- Celluloseacetat, ein Material, das hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften verbindet
- Regenerierte Cellulose, ein Material, das hervorragende chemische und thermische Stabilität mit sehr geringen Adsorptionseigenschaften verbindet
Spezifikation
Weiß | |
Nicht steril | |
Hydrophob |