Learn More
Sartorius Unsterile Membranfilter aus Cellulosenitrat und -acetat mit hydrophobem Rand
ohne Angabe
Marke: Sartorius 13107--50------N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Membranen mit hydrophobem Rand werden hauptsächlich zur Koloniezählung und zur Sterilitätsprüfung von Lösungen eingesetzt, die Substanzen mit antibiotischen Eigenschaften enthalten. Der hydrophobe Rand verhindert das Eindringen von wachstumshemmenden Substanzen in die Membranklemmzone, von wo aus sie nicht ausgespült werden können und die Substanz das mikrobielle Wachstum während der Inkubation hemmen könnte.
Die Membranen sind in drei verschiedenen Materialausführungen erhältlich:
- Cellulosenitrat (Celluloseester), ein Material, das eine wirksame Retention mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum gewährleistet
- Celluloseacetat, ein Material, das hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften verbindet
- Regenerierte Cellulose, ein Material, das hervorragende chemische und thermische Stabilität mit sehr geringen Adsorptionseigenschaften verbindet
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
Hydrophob | |
50 mm |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
100/Packung |