Learn More
Sartorius Cubis™ MSE Semi-Micro Balances: Draft Shield with Manual Doors
Optimal für höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung
7765.00 € - 10033.00 €
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle | Schlüssel |
---|---|
Kalibrierung | Intern, isoCAL |
Displaytyp | LCD |
Format | Gramm, Kilogramm, Karat, Pound, Unze, Feinunze, Hong Kong-Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Grain, Pennyweight, Milligramm |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Zertifizierung/Konformität | Ausgleichen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Zertifizierung/Konformität | Ausgleichen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
14800831
|
Sartorius
MSE125P-100-DU |
60 g, 120 g | 0.01, 0.1 mg | ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | Automatisch | N/A | |||
15395763
|
Sartorius
MSE125P-100-DU |
60 g, 120 g | 0.01, 0.1 mg | ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | Automatisch | N/A | |||
15450563
|
Sartorius
MSE225P-100-DU |
60, 120, 220 g | 0.01, 0.02, 0.05 mg | ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | Automatisch | N/A | |||
11818591
|
Sartorius
MSE125P-0CE-DU |
60 g, 120 g | 0.01, 0.1 mg | CE certified, ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | Assisted | N/A | |||
Beschreibung
MSE Semimikrowaagen sind Teil der modularen Cubis Geräteserie, die eine präzise bearbeitete monolithische Wägezelle der Generation für eine erhöhte Genauigkeit und ultraschnelle Reaktionszeit für schnelle Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit enthält. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht auch die Anpassung an spezifische Laboranwendungen für strengste Anforderungen.
- Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
- Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen motorgesteuerten Nivellierungsfunktion—, ausgestattet, damit wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
- Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
- Schalengröße: 85 x 85 mm
- Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
- Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
- Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
- Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
Spezifikation
Schlüssel | |
LCD | |
80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C | |
<2 s | |
5 °C bis 40 °C | |
9.8 Zoll | |
24.9 cm | |
14.6 Zoll | |
37.1 cm | |
16.1 Zoll | |
41 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
7 w | |
50/60 Hz |
Intern, isoCAL | |
Gramm, Kilogramm, Karat, Pound, Unze, Feinunze, Hong Kong-Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Grain, Pennyweight, Milligramm | |
<6 s | |
41 bis 104 °F | |
Semimikrowaage | |
3.34 Zoll | |
8.5 cm | |
10.27 Zoll | |
26.1 cm | |
3.34 Zoll | |
8.5 cm | |
100/240 V | |
1A |