Learn More
Sartorius Cubis™ MSE Semi-Micro Balances: Draft Shield with Manual Doors
Optimal für höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung
Marke: Sartorius MSE125P-100-DU
Beschreibung
MSE Semimikrowaagen sind Teil der modularen Cubis Ausrüstungsreihe, zu der eine präzise hergestellte monolithische Wägezelle der zweiten Generation für erhöhte Genauigkeit mit äußerst schneller Reaktion für schnelle Ergebnisse mit außergewöhnlicher Wiederholbarkeit gehört. Cubis ist die erste und einzige Waage, die automatisch ihre exakte Nivellierung überprüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht ebenfalls Anpassungen, um laborspezifischen Anwendungen gerecht zu werden und die strengsten Anforderungen zu erfüllen.
- Höchstes Sicherheitsniveau durch kompromisslose Zuverlässigkeit bei Wiegeergebnissen und Normenkonformität
- Zeitgewinn durch kurze Messdauer bei jeder einzelnen Messung
- Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen, motorisierten Nivellierungsfunktion als eine wertvolle Hilfe, damit die Waage immer eben ist
- Mit isoCAL, einer automatischen Kalibrierungs-/Anpassungsfunktion
- Q-Pan: Minimiert automatisch seitliche Beladungsfehler, um die Wägegenauigkeit zu maximieren
- Schnittstellen: Bluetooth™ (drahtlos), 9-Pin RS-232C mit PS2-Port (für das Anschließen einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-Pin RS-232C-Port sind zusätzlich lieferbar
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgebaut und gereinigt werden, ohne dabei die Stabilität zu beeinflussen
- Geschützt gegen Staub und Wasser
- Bietet eine große Auswahl an Zubehör für erweiterte Optionen
- Schalengröße: 85 x 85mm
- Großes LCD-Display mit hohem Kontrast und klar strukturierte Tasten für die präzise Aktivierung von Funktionen
- Leicht verständliche Menüführung mit kurzen Texteingabeaufforderungen
- Standardmäßig mit integrierten USB- und 25-Pin RS-232C-Kommunikationsschnittstellen
- Perfekt für Anwender geeignet, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, die aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsbedürfnisse haben
- Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Netto-Total-Rezeptur, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summieren, Berechnungen
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Schlüssel | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
LCD | |
Gramm, Kilogramm, Karat, Pound, Unze, Feinunze, Hong Kong-Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Grain, Pennyweight, Milligramm | |
Draft shield with manual doors | |
<6 s | |
30 mg | |
41 bis 104 °F | |
50 g | |
9.8 Zoll | |
24.9 cm | |
14.6 Zoll | |
37.1 cm | |
16.1 Zoll | |
41 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
7 w | |
50/60 Hz |
Intern, isoCAL | |
60 g, 120 g | |
0.01, 0.1 mg | |
80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C | |
Automatisch | |
0.015 mg for 0 to 60 g, 0.06 mg for 60 to 220 g | |
<2 s | |
5 °C bis 40 °C | |
Semimikrowaage | |
3.34 Zoll | |
8.5 cm | |
10.27 Zoll | |
26.1 cm | |
3.34 Zoll | |
8.5 cm | |
100/240 V | |
1A |