Learn More
Sartorius CA-Membranfilter
Verbindet hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften. Sartorius Cellulose Acetat-Membranfilter eignen sich hervorragend für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten. Nicht sterile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
86.90 € - 505.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Celluloseacetat |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Druckfiltrationsgeräten, Sterilfiltration der Lösung. |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10189130
|
Sartorius
11104--47------N |
0,8 μm | 47 mm |
158.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10466551
|
Sartorius
11104--13------N |
0,8 μm | 13 mm |
93.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10314021
|
Sartorius
11104--50------N |
0,8 μm | 50 mm |
169.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10271601
|
Sartorius
11104--25------N |
0,8 μm | 25 mm |
118.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10692392
|
Sartorius
11105--47------N |
0,65 μm | 47 mm |
146.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10674532
|
Sartorius
11105--50------N |
0,65 μm | 50 mm |
157.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10313401
|
Sartorius
11106-100------G |
0,45 μm | 100 mm |
170.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10154221
|
Sartorius
11106--30------N |
0,45 μm | 30 mm |
127.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10788701
|
Sartorius
11106--50------N |
0,45 μm | 50 mm |
212.59 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10796881
|
Sartorius
11106--13------N |
0,45 μm | 13 mm |
86.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10475021
|
Sartorius
11106--25------N |
0,45 μm | 25 mm |
109.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10739091
|
Sartorius
11106--90------G |
0,45 μm | 90 mm |
160.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10788511
|
Sartorius
11106--47------N |
0,45 μm | 47 mm |
190.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10422951
|
Sartorius
11107--13------N |
0,2 μm | 13 mm |
86.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10709671
|
Sartorius
11107--25------N |
0,2 μm | 25 mm |
109.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10622042
|
Sartorius
11107--30------N |
0,2 μm | 30 mm |
127.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10746981
|
Sartorius
11107--47------N |
0,2 μm | 47 mm |
190.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10612561
|
Sartorius
11107--50------N |
0,2 μm | 50 mm |
170.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10528001
|
Sartorius
11107--90------G |
0,2 μm | 90 mm |
160.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10255511
|
Sartorius
12303-100------G |
1,2 μm | 100 mm |
241.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10715902
|
Sartorius
12303--25------N |
1,2 μm | 25 mm |
171.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10281981
|
Sartorius
12303--47------N |
1,2 μm | 47 mm |
241.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10620183
|
Sartorius
12342--47------N |
5,0 μm | 47 mm |
267.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10173701
|
Sartorius
12342--25------N |
5,0 μm | 25 mm |
197.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10707751
|
Sartorius
11105--25------N |
0,65 μm | 25 mm |
109.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12942661
|
Sartorius
11106--85------N |
0,45 μm | 85 mm |
505.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912450
|
Sartorius
11104--90------N |
0,8 μm | 90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12932661
|
Sartorius
11106--47------N |
0,45 μm | 47 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12922661
|
Sartorius
11106--25------N |
0.45μm | 25 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10574191
|
Sartorius
11106--85------N |
0,45 μm | 85 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12902661
|
Sartorius
11107--47------N |
0.2μm | 47 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Verbindet hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften.Sartorius Celluloseacetat-Membranfilter eignen sich hervorragend für den Einsatz in Druckfiltrationsvorrichtungen.Nicht sterile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
- Ideal für Kolonienzählung, Partikeltests, Mikroskopie und Sterilitätstests
- Hochwertige Membranfilter aus CA für die Verwendung in Druckfiltrationsvorrichtungen
- Erhältlich mit Porengröße von 0.2 bis 5.0 μm
- 0.2 μm-Filter sind der Standard für die sterile Filtration wässriger Lösungen wie Nährmedien, Puffer und Seren
- 5 μm-Filter können als Vorfilter zum Auffangen grober Partikel verwendet werden, während Mikroorganismen passieren können
- Weiße, nicht sterile Filter ohne Gitter mit zahlreichen Durchmessern (13 bis 100 mm)
- Sterilisierung durch Autoklavierung bei 121 oder 134 °C, Gammastrahlung bis 25 kGy, trockene Wärme oder Ethylenoxid
Die Ergebnisse aus Veröffentlichungen zum Thema Adsorption lassen sich nur schwer miteinander vergleichen, da in den meisten Fällen unterschiedliche Testsubstanzen, Bedingungen und Nachweisverfahren vorliegen und die Membranen ohne vorherige Sterilisierung getestet werden..
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Celluloseacetat | |
Zur Verwendung in Druckfiltrationsgeräten, Sterilfiltration der Lösung. | |
120 μm |
Weiß | |
Unsteril | |
Hydrophil |