Learn More
Sartorius CA-Membranfilter
Verbindet hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften. Sartorius Cellulose Acetat-Membranfilter eignen sich hervorragend für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten. Nicht sterile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
Marke:  Sartorius 11107--13------N
75.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10422951
  • 86.90 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verbindet hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften.Sartorius Celluloseacetat-Membranfilter eignen sich hervorragend für den Einsatz in Druckfiltrationsvorrichtungen.Nicht sterile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
  • Ideal für Kolonienzählung, Partikeltests, Mikroskopie und Sterilitätstests
  • Hochwertige Membranfilter aus CA für die Verwendung in Druckfiltrationsvorrichtungen
  • Erhältlich mit Porengröße von 0.2 bis 5.0 μm
    • 0.2 μm-Filter sind der Standard für die sterile Filtration wässriger Lösungen wie Nährmedien, Puffer und Seren
    • 5 μm-Filter können als Vorfilter zum Auffangen grober Partikel verwendet werden, während Mikroorganismen passieren können
  • Weiße, nicht sterile Filter ohne Gitter mit zahlreichen Durchmessern (13 bis 100 mm)
  • Sterilisierung durch Autoklavierung bei 121 oder 134 °C, Gammastrahlung bis 25 kGy, trockene Wärme oder Ethylenoxid
Die Ergebnisse aus Veröffentlichungen zum Thema Adsorption lassen sich nur schwer miteinander vergleichen, da in den meisten Fällen unterschiedliche Testsubstanzen, Bedingungen und Nachweisverfahren vorliegen und die Membranen ohne vorherige Sterilisierung getestet werden..
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Celluloseacetat
Unsteril
Hydrophil
120 μm
Weiß
0,2 μm
Zur Verwendung in Druckfiltrationsgeräten, Sterilfiltration der Lösung.
100/Packung
13 mm