Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™ Lab V-Filtrationskit
Sartorius Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits zur Klärung und sterilen Filtration von Säugetierzellkulturen mit Kieselgur als Filterhilfe.
274.00 € - 1265.00 €
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17494422
|
Sartorius
SDLV-0150-02E0-E |
150 ml | 1 x 180E02---------- E (12 x Sartolab™ RF 150; 0,22 μm; PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-01.0------2 (24 x Beutel mit Filterhilfe, 2 g) |
274.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17404432
|
Sartorius
SDLV-0150-05E0-2 |
150 ml | 2 x 180E02---------- E (24 x Sartolab™ RF 150; 0,22 μm; PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-05.0------ 2 (24 x Beutel mit Filterhilfe, 5 g) |
590.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17414432
|
Sartorius
SDLV-0250-05E0-2 |
250 ml | 2 x 180E03---------- E (24 x Sartolab™ RF 250; 0,22 μm; PES, einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-05.0------ 2 (24 x Beutel mit Filterhilfe, 5 g) |
630.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17424432
|
Sartorius
SDLV-0250-10E0-2 |
250 ml | 2 x 180E02---------- E (24 x Sartolab™ RF 250; 0,22 μm; PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-10.0------ 2 (24 x Beutel mit Filterhilfe, 10 g) |
715.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17434432
|
Sartorius
SDLV-0500-05E0-2 |
500 ml | 2 x 180E04---------- E (24 x Sartolab™ RF 500; 0,22 μm; PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-05.0------ 2 (24 x Beutel mit Filterhilfe, 5 g) |
549.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17444432
|
Sartorius
SDLV-0500-10E0-2 |
500 ml | 2 x 180E04---------- E (24 x Sartolab™ RF 500; 0,22 μm; PES, einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-10.0------ 2 (24 x Beutel mit Filterhilfe, 10 g) |
885.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17454432
|
Sartorius
SDLV-0500-20E0-E |
500 ml | 1 x 180E04---------- E (12 x Sartolab™ RF 500; 0,22 μm: PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-20.0---- E (mit 1 Karton mit 12 x 20 g DE-Beutel mit Filterhilfe) |
505.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17464432
|
Sartorius
SDLV-1000-10E0-2 |
1.000 ml | 2 x 180E05---------- E (24 x Sartolab™ RF 1000; 0,22 μm: PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-10.0------ 2 (24 x Beutel mit Filterhilfe, 10 g) |
1265.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17474432
|
Sartorius
SDLV-1000-20E0-E |
1.000 ml | 1 x 180E05---------- E (12 x Sartolab™ RF 1000; 0,22 μm; PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-20.0------E (12 x Beutel mit Filterhilfe, 40 g) |
665.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17484432
|
Sartorius
SDLV-1000-40E0-E |
1.000 ml | 1 x 180E05---------- E (12 x Sartolab™ RF 1000; 0,22 μm; PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-20.0------E (12 x Beutel mit Filterhilfe, 20 g) |
740.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Bestehend aus:
- einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
- Eine Flasche mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
- Eine Schraubkappe zur Lagerung des Filtrats (einzeln verpackt, um die Sterilität zu gewährleisten)
Vorteile:
- Kits für die Ernte von Säugetierzellkulturen in einem Schritt
- Gebrauchsfertig
- Schnell und bequem
Spezifikation
Vakuumfiltrationsgeräte |