Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™ Lab V-Filtrationskit
Sartorius Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits zur Klärung und sterilen Filtration von Säugetierzellkulturen mit Kieselgur als Filterhilfe.
Marke: Sartorius SDLV-0500-20E0-E
Weitere Details : CAS : 91053-39-3 Netto-Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
Bestehend aus:
- einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
- Eine Flasche mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
- Eine Schraubkappe zur Lagerung des Filtrats (einzeln verpackt, um die Sterilität zu gewährleisten)
Vorteile:
- Kits für die Ernte von Säugetierzellkulturen in einem Schritt
- Gebrauchsfertig
- Schnell und bequem
Spezifikation
Vakuumfiltrationsgeräte | |
1 x 180E04---------- E (12 x Sartolab™ RF 500; 0,22 μm: PES; einzeln verpackt; steril); 1 x SDLKG-20.0---- E (mit 1 Karton mit 12 x 20 g DE-Beutel mit Filterhilfe) | |
500 ml |