Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrat, 50.8 mm Durchmesser x 0.432 mm Dicke, einseitig EPI-poliert, C-Achse
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 045019.KU
1107.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15453925
  • 1112.54 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal
50.8 mm
50,8 mm Durchmesser x 0,432 mm Dicke
EPI einseitig poliert
Je 5
0,432 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU09K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number045019.KU,045019.KT
ChargennummerS05J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 Catalog Number045019.KU
ChargennummerJ15S031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045019.KU,045019.KT,045020.KT
ChargennummerQ23H049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045019.KU,045019.KT,045020.KT
ChargennummerN13A028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045019.KU,045019.KT,045020.KT
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrat, 50.8 mm Durchmesser x 0.432 mm Dicke, einseitig EPI-poliert, C-Achse > 5each