Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Pipettenspitze, 200 μl, natur, steril, 96 St./Rack
Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbarer DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen(Endotoxinen), nicht-zytotoxisch
76.00 € - 113.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | klar |
Gestellfarbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17565955
|
Greiner Bio-One
771352 |
10 μl | 0,5, 2, 10 μl | 31 mm | 1,22 in. |
76.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17575965
|
Greiner Bio-One
775352 |
200 μl | 10, 50, 100 μl | 51 mm | 2,01 in. |
77.50 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17565975
|
Greiner Bio-One
777352 |
1000 μl | 200, 500, 1000 μl | 82 mm | 3,23 in. |
113.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Universelle Passform für alle gängigen Pipetten
- Hochtransparent & graduiert
- Mehr Nachhaltigkeit durch ein dünnwandiges Design für reduzierten Kunststoffverbrauch
- Hergestellt in der EU (Österreich)
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, humaner DNA, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen (Endotoxinen)
- Nicht-zytotoxisch
- Genauigkeit & Präzision gemäß ISO 8655
Specifications
Ungefiltert | |
klar | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137 | |
Manuelles Handling von Flüssigkeiten | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen |
Steril | |
Durchsichtig | |
Standard | |
Frei von DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine); nicht zytotoxisch | |
Racks | |
Manuelle (elektronische) Pipetten, Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™ | |
Saphir |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Greiner Bio-One Sapphire Pipettenspitze, 200 μl, natur, steril, 96 St./Rack