Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Pipettenspitze, 200 μl, natur, steril, 96 St./Rack
Artikelnummer. 17565975
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
1000 μl
Graduierungen:
0,5, 2, 10 μl
10, 50, 100 μl
200, 500, 1000 μl
Länge (metrisch):
31 mm
51 mm
82 mm
Länge (angloamerikanisch):
1,22 in.
2,01 in.
3,23 in.
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 17565975
Marke: Greiner Bio-One 777352
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbarer DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen(Endotoxinen), nicht-zytotoxisch
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
  • Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
  • Nicht zyktotoxisch
  • Genauigkeit und Präzision gemäß ISO 8655
  • Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
  • Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Gestellfarbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Standard
Länge (angloamerikanisch) 3,23 in.
Länge (metrisch) 82 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137
Reinigungsnachweise Frei von DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine); nicht zytotoxisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelles Handling von Flüssigkeiten
Format Racks
Menge 3840 Packungen
Farbcode Blau
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Skala Ja
Produktlinie Saphir
Material Polypropylen
Graduierungen 200, 500, 1000 μl