Learn More
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat, Black
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat cleans and sanitizes shoes, recommended at entrances to all food processing areas. As traffic passes, rubber tips bend to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination from reaching food processing areas.
43.30 € - 61.30 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Naturkautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17782018
|
Notrax
346S1824BL |
24 cm | 18 cm |
43.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17792018
|
Notrax
346S2432BL |
80 cm | 60 cm |
61.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- This mat cleans and sanitizes shoes, recommended at entrances to all food processing areas
- Thousands of flexible fingers provide an automatic scrubbing action that dislodges contaminants from footwear
- As traffic passes, rubber tips bend under pressure to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination from reaching food processing areas
- Convenient mat size fits most doorways
- Suction cups on underside prevents mat from shifting
Spezifikation
Schwarz | |
Naturkautschuk | |
Matten für Industrie und Gewerbe |