Learn More
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat, Black
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat cleans and sanitizes shoes, recommended at entrances to all food processing areas. As traffic passes, rubber tips bend to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination from reaching food processing areas.
Marke:  Notrax 346S2432BL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17792018
  • 61.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese Matte reinigt und desinfiziert Schuhe, weshalb die Verwendung an sämtlichen Eingängen zu Lebensmittelverarbeitungsbereichen empfohlen wird
  • Tausende flexibler Noppen sorgen für eine automatische Scheuerwirkung, um Kontaminanten aus den Schuhen zu entfernen
  • Bei Belastung biegen sich die Gummienden, sodass die Sohlen in eine Desinfektionslösung getaucht werden; diese doppelte Wirkung soll verhindern, dass Kontaminationen in Bereiche der Lebensmittelverarbeitung gelangen
  • Die praktische Mattengröße ist passend für die meisten Türen
  • Saugnäpfe an der Unterseite verhindern ein Verrutschen der Matte
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
80 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
2,6 ft.
Naturkautschuk
60 cm