Learn More
Sand, hochrein, SLR, eisenarm, 40 bis 100 Mesh, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10519770
Sand, hochrein, SLR, eisenarm, 40 bis 100 Mesh, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10519770
3 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Artikelnummer. 10519770
Marke: Fisher Chemical S/0360/63
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sand, hochrein, SLR, geringer Eisengehalt, 40 bis 100 Mesh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230 °C
Schmelzpunkt 1610 °C
Farbe Beige
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Formelmasse 60.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sand, hochrein, SLR, eisenarm, 40 bis 100 Mesh, Fisher Chemical™ >