Learn More
Gestigkeit Harry Sand Bath with Performance Control and Thermostatic Controller
Sand Bath - Robust and highly durable also in non-stop operation.
1880.00 € - 2340.00 €
Spezifikation
Typ | Sandbad |
---|---|
Enthält | Leistungsregelung und thermostatischer Regler |
Material | Aluminumlegierung, Edelstahl |
Steckertyp | Schuko-Stecker |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Abmessungen (T x B x H) innen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Abmessungen (T x B x H) innen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10519321
|
Gestigkeit Harry
ST81 |
30°bis 110 °C | 360 x 510 x 50 mm | 230 V |
2140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10488712
|
Gestigkeit Harry
ST73 |
130°bis 370 °C | 360 x 360 x 50 mm | 230 V |
1880.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10678022
|
Gestigkeit Harry
ST91 |
30°bis 110 °C | 440 x 590 x 50 mm | 230 V |
2340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10643771
|
Gestigkeit Harry
ST92-230 |
50°C bis 300°C | 440 x 590 x 50 mm | 230 V |
2340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10584582
|
Gestigkeit Harry
ST93-400 |
130°bis 370 °C | 440 x 590 x 50 mm | 3 x 400 V, N+PE |
2340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Electrical sand baths with variable temperature control, with or without a thermostatic controller. Robust construction for continuous performance. aluminum alloy hotplate. Because of the asymmetrical, long-term heating system (hotplate corners and edges are subjected to more heat) an even temperature is guaranteed over the entire heating surface.
- The sandbaths consist of an aluminum alloy hotplate with a screwed-on, sealed stainless steel frame with a usable height of 50 mm. The sand lays direct of the hotplate. The housing is constructed from high-grade, stainless steel No.1.4301, whereby the central section has been additionally sprayed in orange.
- 4 adjustable feet ensure extra stability. Connecting cable approx. 1.7 m long, 230 Volt/3200 Watt with Schuko plug
Spezifikation
Sandbad | |
Leistungsregelung und thermostatischer Regler | |
Aluminumlegierung, Edelstahl | |
Schuko-Stecker |