Learn More
Gestigkeit Harry Sand Bath with Performance Control and Thermostatic Controller
Sand Bath - Robust and highly durable also in non-stop operation.
Brand: Gestigkeit Harry ST92-230
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Elektrische Sandbäder mit variabler Temperaturregelung, mit oder ohne thermostatischem Regler. Robuste Konstruktion für kontinuierliche Leistung. Heizplatte aus Aluminiumlegierung. Durch das asymmetrische, Langzeitheizsystem (Heizplattenecken und -kanten sind stärker beheizt) ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet.
- Die Sandbäder bestehen aus einer Heizplatte aus Aluminiumlegierung mit angeschraubtem, versiegelten Edelstahlrahmen mit einer Nutzhöhe von 50 mm. Der Sand liegt direkt auf der Heizplatte. Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei das Mittelteil zusätzlich orange lackiert ist.
- 4 verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität. Verbindungskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3.200 Watt mit Schuko-Stecker
Specifications
50°C bis 300°C | |
Leistungsregelung und thermostatischer Regler | |
Schuko-Stecker | |
440 x 590 x 50 mm |
Sandbad | |
Aluminumlegierung, Edelstahl | |
442 x 592 x 170 mm | |
230 V |