Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, mit Füllstandskontrolle
GREENER_CHOICE
Safety Waste Caps mit Füllstandskontrolle zur zusätzlichen automatischen oder mechanischen Überwachung des Füllstandes des Entsorgungsbehälters.
Marke:  SCAT™ 308961
300.56 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17049703
  • 368.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SCAT™ Safety Waste Caps bieten maximale Sicherheit bei der Entsorgung von HPLC-Flüssigkeiten. Mit diesen Safety Waste Caps mit integrierten Abluftfiltern können Sie Ihre flüssigen Laborabfälle sicher entsorgen, ohne die Umgebungsluft zu kontaminieren. Diese Hochleistungsfilter regeln den Luftdruckausgleich und verhindern das Entweichen von Dämpfen durch den entstehenden Überdruck im Entsorgungsbehälter.
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • Kann individuell mit Füllstandsindikatoren, Sicherheitstrichtern oder Erdungsanschlüssen ausgestattet werden
  • Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
  • Anschlussöffnung für einen SCAT™-Abluftfilter V3.0 an jeder Safety Waste Cap
  • Verschiedene Verschlüsse, Verbindungen und Gewindegrößen ermöglichen eine optimale Anpassung an jede HPLC-Situation
  • Ausführungen mit Erdungsanschlüssen, Füllstandskontrolle oder Sicherheitstrichter bieten eine sichere Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
3 x 2,3/3,2 mm
Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter
Safety Waste Cap
Abfallentsorgungsbehälter
S60/61
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCAT™ Safety Waste Caps, mit Füllstandskontrolle > Safety Waste Caps; umfassen: Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter; Verschlussgröße: S60/61; Außendurchmesser (metrisch): 3 x 2,3/3,2 mm; zur Verwendung mit (Ausrüstung): Abfallentsorgungsbehälter