Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrate für ELISA, die sich bei Zugabe einer Schwefelsäure- oder Phosphorsäure-Stopplösung von blau nach gelb verfärben.
Marke:  Thermo Scientific™ 34024
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11849260
  • 152.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce 1-Step Slow TMB-ELISA Substratlösung
250 ml
1-Step™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Umgebungstemperatur
ELISA-Substrat
Kolorimetrisch
Chemisches Substrat
Lagerung: Nach Erhalt bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK400570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number34024
ChargennummerZI397885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog Number34024
ChargennummerZF392026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number34024
ChargennummerZD388397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number34024
ChargennummerYL382942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number34024
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung > Slow TMB; 250 ml