Learn More
asecos™ SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 603 mm |
Innentiefe (metrisch) | 570 mm |
Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) |
Material | Fenster, PP (Polypropylen) |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15231035
|
asecos™
3060600130608 |
570 x 485 x 1869 mm | Keine |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12643515
|
asecos™
3061200130615 |
570 x 485 x 914 mm | 6 |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15221035
|
asecos™
3060600130607 |
570 x 485 x 1869 mm | 8 |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11959636
|
asecos™
3061200130614 |
570 x 485 x 914 mm | 4 |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, nur ein Abluftstutzen im Dachbereich
Zertifikate
- typgeprüft gemäß EN 14727
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
Garantie
Fünf Jahre
Spezifikation
konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert | |
570 mm | |
Fenster, PP (Polypropylen) | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
2 | |
Melaminharz, laminiert |
603 mm | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Schrank für Säuren und Alkalien | |
1965 mm | |
Ausziehbar | |
485 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen