Learn More
asecos™ SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen
Artikelnummer. 11959636 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Anzahl Einschübe:
4
6
8
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 11959636
Marke: asecos™ 3061200130614
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Zwei in einem: zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, nur ein Abluftstutzen im Dachbereich
Zertifikate
  • typgeprüft gemäß EN 14727
  • EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
Garantie
Fünf Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert
Konfiguration 4 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Außentiefe (metrisch) 603 mm
Innentiefe (metrisch) 570 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 570 x 485 x 914 mm
Abmessungen (T x B x H) 603 x 597 x 1965 mm
Ausführung der Tür Flügel, Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1965 mm
Innenhöhe (metrisch) 914 mm
Modell SL.196.060.MH
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 4
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung Melaminharz, laminiert
Außenbreite (metrisch) 597 mm
Innenbreite (metrisch) 485 mm
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)
Außentiefe (angloamerikanisch) 23.74 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 77.36 in.
Material Fenster, PP (Polypropylen)
Produkttyp Schrank für Säuren und Alkalien
Außenbreite (angloamerikanisch) 23.50 in.