Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Entnehmen Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein.
Marke: SCAT 107030
102.96 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
- Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
- Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
- Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
- Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige, das in jeder SafetyCap enthalten ist
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Laborflaschen | |
PTFE | |
Schutzkappe I |
HPLC-Systeme | |
1 PFA-Anschluss mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil | |
GLS80. |
Videos
-
HOW TO Install Safety Caps on your HPLC
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT HPLC Safety Caps > Kappe:Sicherheitskappe I, Gewinde:GLS80; Anschluss:1x PFA 3,2 mm AD
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur