Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsflaschenträger
Der Sicherheits-Flaschenträger bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, eine Vielzahl von Reagenzien in Flaschen in Ihrem Labor zu transportieren.
67.75 € - 96.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Bottle Holder |
---|---|
Enthält | 1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle |
Array | 1 x 1 |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Aufnahmevermögen | Bottles |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17880772
|
Fisherbrand™
120918F |
Green | 1.5 L |
67.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17800782
|
Fisherbrand™
120916F |
Black | 1.5 L |
67.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17890772
|
Fisherbrand™
120917F |
Blue | 1.5 L |
67.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17820782
|
Fisherbrand™
120915F |
Red | 1.5 L |
69.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17850782
|
Fisherbrand™
120913F |
Blue | 4.5 L |
96.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17840782
|
Fisherbrand™
120911F |
Red | 4.5 L |
96.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17830782
|
Fisherbrand™
120912F |
Black | 4.5 L |
96.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17810782
|
Fisherbrand™
120914F |
Green | 4.5 L |
96.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Robuste Konstruktion
- Ergonomischer Griff verhindert Ermüdung der Hände und damit verbundene Unfälle beim Tragen schwerer Lasten
- der Griff kann zum leichteren Be- und Entladen auf beiden Seiten heruntergedrückt werden
- der Zentrierring stabilisiert die Flasche in der Mitte des Trägers und sorgt so für einen sicheren und stabilen Transport
- die Träger sind in vier Farben erhältlich und zur leichteren Identifizierung mit entsprechenden
- Beschriftungsfeldern versehen
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer - PP-Mischung
Spezifikation
Bottle Holder | |
1 x 1 | |
Bottles | |
1 | |
None | |
Non-sterile | |
-20 to 60°C |
1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle | |
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
Cylindrical | |
No | |
Transportation of bottled regeants | |
.25 kg |