Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsflaschenträger
Der Sicherheits-Flaschenträger bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, eine Vielzahl von Reagenzien in Flaschen in Ihrem Labor zu transportieren.
Marke: Fisherbrand™ 120916F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion
- Ergonomischer Griff verhindert Ermüdung der Hände und damit verbundene Unfälle beim Tragen schwerer Lasten
- der Griff kann zum leichteren Be- und Entladen auf beiden Seiten heruntergedrückt werden
- der Zentrierring stabilisiert die Flasche in der Mitte des Trägers und sorgt so für einen sicheren und stabilen Transport
- die Träger sind in vier Farben erhältlich und zur leichteren Identifizierung mit entsprechenden
- Beschriftungsfeldern versehen
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer - PP-Mischung
Spezifikation
1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle | |
Safety Bottle Carrier, 1.5 L, Black | |
Not Autoclavable | |
Bottles | |
1 | |
None | |
Non-sterile | |
1.5 L bottles | |
-20 to 60°C | |
11.4 cm | |
11.4 cm | |
.25 kg |
Bottle Holder | |
1 x 1 | |
Black | |
Polypropylene | |
Cylindrical | |
No | |
Transportation of bottled regeants | |
1.5 L | |
11.4 cm | |
16.5 cm (25.4 cm Height, Handle Extended) | |
11.4 cm |