Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear
Allows you to provide stylish, yet economical eye protection for yourself and your team. KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear features padded temples for enhanced comfort.
Marke: Kimberly-Clark™ 25654
44.91 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit Antibeschlag-Beschichtung bieten Schutz gegen Kondensation bei plötzlichen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 1F für Sicherheit
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Stufe F für Aufprallschutz
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit
Spezifikation
EN 166:2001 1F für Sicherheit, EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit und EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. | |
Clear | |
Einfacher Augenschutz bei gleichzeitig geringen Kosten, Schutz der Linsen vor Kondensation bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderungen | |
0.264 kg | |
Reusable | |
Plastic | |
Ohne Rahmen |
Beschlagfrei | |
Schutzbrillen | |
12/Packung | |
Plastic | |
Polycarbonat | |
UV400. |