Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear
Allows you to provide stylish, yet economical eye protection for yourself and your team. KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear features padded temples for enhanced comfort.
62.25 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 1F für Sicherheit, EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit und EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. |
---|---|
Linsenfärbung | Clear |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Material | Plastic |
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11735054
|
Kimberly-Clark™
25654 |
Beschlagfrei |
62.25 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11745054
|
Kimberly-Clark™
25656 |
UV-behandelt | N/A | ||||||
Beschreibung
- Complies with: EN166:2001 1F for safety
- Complies with: EN166:2001 level F for impact resistance
- Complies with: EN166:2001 class 1 for optical clarity
- 99% UVA/UVB protection
- Comfortable to wear for long periods
- Economical eye protection for workers and visitors
Spezifikation
EN 166:2001 1F für Sicherheit, EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit und EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. | |
Schutzbrillen | |
Plastic | |
Polycarbonat | |
UV400. |
Clear | |
12/Packung | |
Reusable | |
Plastic | |
Ohne Rahmen |