Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser, Nylon
Die SafeKey Nylon Vorhängeschlösser von Brady sind die perfekte Lösung für Ihre Sicherheitsanforderungen.
21.40 € - 146.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Vorhängeschlösser mit Schlüssel |
---|---|
Schlüsseltyp | Verschiedene Schlüssel |
Material | Nylon |
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0,25 in |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,4 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17170281
|
Brady™
150230 |
Orange | Je 1 |
21.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17180281
|
Brady™
150231 |
Schwarz | Je 1 |
21.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17190281
|
Brady™
150232 |
Gelb | Je 1 |
21.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17180311
|
Brady™
150272 |
Violett | Je 1 |
21.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17190311
|
Brady™
150273 |
Grün | Je 1 |
21.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17170351
|
Brady™
150318 |
Braun | Je 1 |
21.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17140371
|
Brady™
150342 |
Rot | Je 1 |
21.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17190381
|
Brady™
150365 |
Weiß | Je 1 |
21.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17100391
|
Brady™
150366 |
Blau | Je 1 |
23.25 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17100281
|
Brady™
150221 |
Blau | 6/Packung |
130.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17120311
|
Brady™
150265 |
Gelb | 6/Packung |
126.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17190341
|
Brady™
150308 |
Weiß | 6/Packung |
126.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17100351
|
Brady™
150309 |
Braun | 6/Packung |
126.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17110351
|
Brady™
150310 |
Orange | 6/Packung |
126.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17120351
|
Brady™
150311 |
Rot | 6/Packung |
146.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17190361
|
Brady™
150334 |
Grün | 6/Packung |
126.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17110381
|
Brady™
150350 |
Violett | 6/Packung |
126.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17120381
|
Brady™
150351 |
Schwarz | 6/Packung |
126.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie ergänzen das Brady-Sortiment an SafeKey-Vorhängeschlössern und verfügen über dieselben Merkmale.
- Der neu gestaltete, innovative Schlüsselmechanismus bietet wesentlich mehr spezifische verschiedenschließende Verriegelungsmöglichkeiten als ein herkömmliches Sicherheitsschloss und stellt gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Lockout-Lösung dar.
- Der speziell entwickelte Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nichtleitend, sodass Mitarbeiter bei der Verwendung des Schlosses vor elektrischen Schlägen geschützt sind.
- Der Verriegelungsmechanismus besteht aus 6 präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl und unterstützt so eine hohe Anzahl von verschiedenschließenden Schlüsseleinteilungen und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit.
- Die leichten Vorhängeschlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit und einfachste Handhabung.
- Die Schlüssel und das Schlossgehäuse sind farbkodiert, sodass sie beim Einsatz schnell und einfach identifiziert werden können.
- Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben).
- Kundenspezifische Schlüsseleinteilung, Gravur, Schließplan, Master- und Grand Master-Schlüssel verfügbar – informieren Sie sich über unsere Möglichkeiten der Individualisierung von Sicherheitsschlössern.
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel | |
Nylon | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,3 in. | |
33 mm |
Verschiedene Schlüssel | |
0,25 in | |
1,5 in. | |
Kunststoff | |
1,5 in. | |
38 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser, Nylon