Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser, Nylon
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Menge:
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen
- Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen weitaus mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Vorhängeschloss, ohne dabei auf eine sichere Verriegelung zu verzichten
- Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um Mitarbeiter vor Schocks zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
- Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen und bietet dadurch eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz
- Die Schlösser sind und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
- Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung
- Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
- Schlüssel verbleibt im Schloss (Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist)
- Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorhängeschlösser mit Schlüssel |
| Schlüsseltyp | Verschiedene Schlüssel |
| Alternate Part Number | NYL-WHT-38PL-KD6PK |
| Farbe | Weiß |
| Material | Nylon |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0,25 in |
| Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,4 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) Bügel | 1,5 in. |
| Höhe (metrisch) Bügel | 38 mm |
| Material (Shackle) | Kunststoff |
| Mehr anzeigen |