Learn More
HMC Europe Safeguard Pro Sicherheitswerkbank der Klasse II
HMC Europe Safeguard Pro Safety Cabinet Class II is easy to handle and features advanced functionalities that prioritize product and user safety.
Marke:  HMC Europe 80002FS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17261832
  • 13430.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in verschiedenen Größen, um allen Laboranforderungen gerecht zu werden
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 12469
900 mm
SafeGuard Pro 900
2
180 bis 330 mm
1003 mm
45 W
900 mm
90 W
Edelstahl (304)
Sicherheitswerkbank
46 dB
EU-Steckdosen (deutsche Ausführung)
290 m3/h
1 Sicherheitswerkbank; 1 UV-Licht; 1 Untergestell; 1 Paar Steckdosen
1978 mm
230 V