missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMC Europe Safeguard Pro Sicherheitswerkbank der Klasse II
HMC Europe Safeguard Pro Safety Cabinet Class II is easy to handle and features advanced functionalities that prioritize product and user safety.
Marke: HMC Europe 80001FS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Größen, um allen Laboranforderungen gerecht zu werden
Spezifikation
DIN EN 12469 | |
1200 mm | |
SafeGuard Pro 1200 | |
2 | |
180 bis 330 mm | |
1303 mm | |
50 W | |
230 V |
SUS 304 | |
Sicherheitswerkbank | |
46 dB | |
EU-Steckdosen (deutsche Ausführung) | |
390 m3/h | |
1 Sicherheitswerkbank; 1 UV-Licht; 1 Untergestell; 1 Paar Steckdosen | |
1978 mm | |
100 W |