Learn More
Eppendorf™ SafeCode Plates
Platten mit SafeCode-Barcodierung ermöglichen eine sichere und zuverlässige Identifizierung der Proben in Ihrem Labor. Verschiedene Plattentypen verfügbar.
189.00 € - 510.00 €
Specifications
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Format | SBS-Standard |
Produktlinie | Eppendorf |
Farbe | Clear |
Material | Polypropylene |
Product Code | Brand | Array | Produkttyp | Volumen (metrisch) Well | Wellform | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Array | Produkttyp | Volumen (metrisch) Well | Wellform | Price | Quantity & Availability | ||
17805938
|
Eppendorf™
0030113560 |
8 x 12 | PCR-Platte | 250 μl | Konischer Boden (V-Well) |
189.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17825938
|
Eppendorf™
0030113586 |
8 x 12 | Microplate | 320 μl | Runder, konischer Boden (V-Well) |
386.00 €
80 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17855938
|
Eppendorf™
0030113543 |
8 x 12 | Deepwell-Platte | 500 μl | Runder Boden (U-Well) |
458.00 €
40 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17875928
|
Eppendorf™
0030113535 |
8 x 12 | Deepwell-Platte | 1000 μl | Runder Boden (U-Well) |
214.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17835938
|
Eppendorf™
0030113527 |
8 x 12 | Deepwell-Platte | 2000 μl | Runder Boden (U-Well) |
243.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17845938
|
Eppendorf™
0030113578 |
16 x 24 | PCR-Platte | 45 μl | Konischer Boden (V-Well) |
270.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17815938
|
Eppendorf™
0030113551 |
16 x 24 | Deepwell-Platte | 200 μl | Runder Boden (U-Well) |
510.00 €
40 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Description
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Specifications
Inklusive Barcode | |
Eppendorf | |
Polypropylene | |
Steril | |
PCR-fähig |
SBS-Standard | |
Clear | |
96 | |
Unbehandelt |