Learn More
Eppendorf™ SafeCode Plates
Platten mit SafeCode-Barcodierung ermöglichen eine sichere und zuverlässige Identifizierung der Proben in Ihrem Labor. Verschiedene Plattentypen verfügbar.
Marke: Eppendorf™ 0030113551
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
16 x 24 | |
Clear | |
Polypropylene | |
96 | |
Unbehandelt | |
8 Plates/Bag, 5 Bags/Pk. |
SBS-Standard | |
Eppendorf | |
Deepwell-Platte | |
200 μl | |
Steril | |
Runder Boden (U-Well) | |
PCR-fähig |