missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SacI (10 U/μL)

Schneiden Sie an GAGCT^C-Stellen mit dem Restriktionsenzym SacI, das am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer schneidet (Isoschizomere: Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).

59.50 € - 242.00 €

Spezifikation

Konzentration 10 U/μl
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10795441
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
ER1132
5 x 1200 E
242.00 €
5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10849530
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
ER1135
2000 E
85.75 €
2000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10369509
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
ER1131
1200 E
59.50 €
1200 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Lambda-DNA verdaut mit SacI, 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen

Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.

Besondere Eigenschaften

  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation

Spezifikation

10 U/μl
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ SacI (10 U/μL)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt