Learn More
Thermo Scientific™ SacI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10369509 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1200 E
2000 E
5 x 1200 E
Packungsgröße:
1200 Einheiten
2000 Einheiten
5 Stück
Artikelnummer. 10369509
Marke: Thermo Scientific™ ER1131
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Schneiden Sie an GAGCT^C-Stellen mit dem Restriktionsenzym SacI, das am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer schneidet (Isoschizomere: Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).
Lambda-DNA verdaut mit SacI, 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Menge 1200 E
Produkttyp Sacl