Learn More
Saccharin Natriumsalz Hydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
46.43 € - 417.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS 82385-42-0
Summenformel C7H4NNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 205.16
MDL-Nummer MFCD00149605
InChI-Schlüssel OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on;molekularer Wasserstoff;natrium;hydrat
SMILES [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10722271
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223372500
250 g Kunststoffflasche
46.43 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10553391
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223370010
1 kg Kunststoffflasche
120.60 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10145113
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223370051
5 kg Kunststoff-Fass
417.08 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
82385-42-0
205.16
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
131673955
[Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
C7H4NNaO3S
MFCD00149605
saccharin sodium salt hydrate
1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on;molekularer Wasserstoff;natrium;hydrat
Spezifikation
Saccharin, sodium salt hydrate
82385-42-0
Echt
C7H4NNaO3S
27,17
saccharin sodium salt hydrate
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on;molekularer Wasserstoff;natrium;hydrat
131673955
99+%
99+%
Farblos bis Weiß
25ppm Toluenesulfonamides (GC) max
MFCD00149605
10,8171
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether and, chloroform
[Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
205.16
205.16
Kristallines Pulver oder Kristalle
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Saccharin, sodium salt hydrate