Learn More
Saccharin Natriumsalz Hydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553391
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82385-42-0
Summenformel C7H4NNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 205.16
MDL-Nummer MFCD00149605
InChI-Schlüssel OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on;molekularer Wasserstoff;natrium;hydrat
SMILES [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharin, sodium salt hydrate
Namenshinweis 99+%
Farbe Farblos bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 25ppm Toluenesulfonamides (GC) max
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 27,17
Merck Index 10,8171
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether and, chloroform
Formelmasse 205.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Saccharin, sodium salt hydrate