Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettenbefüller-Zubehör
Das Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör ist eine sinnvolle Ergänzung zum S1 Pipettenfüller.
Marke: Thermo Scientific™ 4580560
34.19 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör für Ihre S1 Pipettenfüller.
Eigenschaften:- Die Wandhalterung und der Tischständer ermöglichen eine kompakte Aufbewahrung zwischen den einzelnen Anwendungen. Laden Sie den Pipettenfüller in beiden Ständern durch Anschließen des Ladegeräts nach. Der Pipettenfüller kann beim Arbeiten in Werkbänken mit laminarer Strömung platzsparend gelagert werden.
- Mit dem Flügelständer kann der Anwender den Pipettenfüller nach unten stellen, ohne die serologische Pipette zu entfernen oder zu entleeren.
- Der leicht auswechselbare Filter verhindert gemeinsam mit dem autoklavierbaren Silikonadapter eine Kreuzkontamination der Pipette durch Aerosole oder Flüssigkeiten.
- Die Halterung für 1 ml-Pipetten stellt sicher, dass 1 ml-Pipetten ebenso sicher gehalten werden wie größere.
Hinweis:
Nicht erhältlich zum Gebrauch oder Verkauf in den USA oder zum Import in die USA.
Spezifikation
Hydrophobe Filter, 0.45 μm, unsteril | |
S1 Pipettierhilfe | |
Pipette Filter, Non-sterile | |
Beinhaltet 5 Filter |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.